Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Panier en PP
Idéal pour le rinçage, le transport et le stockage de la verrerie
Marque: Bel-Art™ SP Scienceware™ F18739-0000
43.22 EUR valable jusqu'au 2024-04-26
Utilisez le code promo "21699" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.12
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Description
- Structure en PP
- Pour le rinçage, le stockage et le transport des tubes à essai et autre verrerie de laboratoire
- Autoclavable à la vapeur à 121°C (250°F)
Spécification
Panier | |
1 de chaque | |
229 x 229 x 229 mm |
PP | |
229 x 229 x 229 mm |