Learn More
Cole-Parmer™ Bécher en polypropylène
Click to view available options
Capacité (métrique):
100 ml
500 ml
Spécification
Capacité (métrique) | 500 ml |
Matériau | PP |
À utiliser avec (application) | Idéal pour de nombreuses applications industrielles |
Hauteur (métrique) | 101,6mm |
Quantité | 4/boîte |
Température (métrique) de fonctionnement max. | 135deg;C |
Type | Bécher |
Autoclavable | Autoclavables |
Graduated | Oui |
Modèle | Forme basse |