Learn More
BRAND™ Seau en polypropylène
La bordure et la poignée renforcées offrent un contrôle robuste. Le bec verseur facilite le versement et empêche le déversement.
33.95€ - 37.35€
Code produit | Marque | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
10395561
|
BRAND™
72376 |
Capacité : 12 l |
33.95€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10111871
|
BRAND™
72378 |
Capacité : 15 l |
37.35€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
ulliFabrication en polypropylène/liliRebord et poignée renforcés/liliAvec bec verseur/liliCouvercle non inclus/li/ulSpécification
Translucide | |
1 de chaque |