Learn More
BRAND™ Pinces de burette en polypropylène
À monter sur les tiges de support de 8 à 14 mm de diamètre. Se fixent facilement à la burette en la serrant avec un ressort non corrodant.
47.15€ - 50.60€
Spécification
Couleur | blanc |
---|---|
Matériau | PP |
Nb par paquet | 1/boîte |
Type | Support pour burette |
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10375371
|
BRAND™
16510 |
À utiliser avec 2 burettes |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
10017830
|
BRAND™
16505 |
À utiliser avec 1 burette |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Description
- Fabrication en polypropylène
- Blanc
- À utiliser avec des tiges de support d’un diamètre de 8 à 14 mm.
Spécification
blanc | |
PP | |
1/boîte | |
Support pour burette |