Learn More
Gravis Bouchons à vis en PP
Catalog Number 11793793
Click to view available options
Filetage (métrique):
20 mm
30 mm
33 mm
35 mm
38 mm
58 mm
110 mm
Couleur:
Blanc
Noir
Offrent une fermeture sécurisée pour une variété de tailles de col de flacon. Les bouchons à vis en PP Gravis sont résistants et souples.
  • Disponible avec ou sans joint en butyle / PTFE
  • Disponible en blanc ou noir
Joint de fermeture Butyle-PTFE
Matériau du bouchon PP
Taille du bouchon 58 mm
Type de produit Bouchon
Couleur Noir
Matériau Polypropylène
Nb par paquet 100/boîte
Quantité 100/boîte
Filetage (métrique) 58 mm
Couleur de bouchon Noir