Learn More
Gravis Bouchons à vis en PP
Click to view available options
Filetage (métrique):
20 mm
30 mm
33 mm
35 mm
38 mm
58 mm
110 mm
Couleur:
Blanc
Noir
Description
- Disponible avec ou sans joint en butyle / PTFE
- Disponible en blanc ou noir
Spécification
Joint de fermeture | S/O |
Matériau du bouchon | PP |
Taille du bouchon | 20 mm |
Type de produit | Bouchon |
Couleur | Blanc |
Matériau | En PP |
Nb par paquet | 100/boîte |
Quantité | 100/boîte |
Filetage (métrique) | 20 mm |