Learn More
Gravis Bouchons en PP
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Noir
Filetage (métrique):
13 mm
18 mm
28 mm
38 mm
Quantité:
100/boîte
360/boîte
Description
- Bouchons à vis
- Disponibles en noir ou blanc
- Disponibles avec ou sans matériaux d’étanchéité
Spécification
Joint de fermeture | Mousse de polyéthylène |
Matériau du bouchon | Polypropylène |
Type de bouchon | Bouchon à vis |
Type de produit | Bouchon |
Couleur | Noir |
Matériau | En PP |
Nb par paquet | 100/boîte |
Quantité | 100/boîte |
Filetage (métrique) | 38 mm |