Learn More
Fisherbrand™ Sachets transparents pour autoclaves en polypropylène
Conçus pour être solides, pliables, fins et résistants aux perforations. Les sachets transparents pour autoclaves en PP Fisherbrand™ supportent des hautes températures pour l’autoclavage.
Marque:  Fisherbrand™
Code nomenclature Nacres: NB.87
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Code produit. 11583342
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
Voir les produits de remplacement »
Description
Description
  • Pour stérilisation à haute température (134°C) à un maximum de 140°C
  • Épaisseur de 40 μm
  • Sachets en PP haute température pour la décontamination et l’inactivation des déchets biologiques particulièrement résistants
  • Pour une élimination sûre des déchets présentant un danger biologique
  • Spécialement conçus pour l’élimination des déchets contaminés dans des autoclaves ou des incinérateurs
  • Avec impression du symbole de danger biologique