Learn More
Fisherbrand™ Sachets transparents pour autoclaves en polypropylène
Conçus pour être solides, pliables, fins et résistants aux perforations. Les sachets transparents pour autoclaves en PP Fisherbrand™ supportent des hautes températures pour l’autoclavage.
Marque: Fisherbrand™
Code nomenclature Nacres: NB.87
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Description
- Pour stérilisation à haute température (134°C) à un maximum de 140°C
- Épaisseur de 40 μm
- Sachets en PP haute température pour la décontamination et l’inactivation des déchets biologiques particulièrement résistants
- Pour une élimination sûre des déchets présentant un danger biologique
- Spécialement conçus pour l’élimination des déchets contaminés dans des autoclaves ou des incinérateurs
- Avec impression du symbole de danger biologique