Learn More
Masterflex™ Raccords cannelés en polypropylène naturel
Ces raccords en T, droits et économiques permettent de connecter facilement les circuits de liquide sans utiliser les outils du laboratoire. Il vous suffit de glisser votre tubulure ou tuyau flexible sur le raccord cannelé pour créer un joint sécurisé.
Marque:  Masterflex™ 40610-05
Code nomenclature Nacres: NB.17
Informations supplémentaires : Poids : 0.04000kg
Code produit. 15335696
  • 23.55€ / 5 pièces
Expédition estimée: 05-07-2024
Description
  • Pas de fuites, de restrictions de débit et de temps d’arrêt coûteux
  • Idéal pour les applications à basse pression, généralement jusqu’à 30 psi (2 bar)
  • Résistance chimique longue durée assurée
  • Disponible en plusieurs formes, droit ou en T
Spécification
Spécification
Raccords cannelés
Tubulure de 3/4 po de dia. int.
Résistance aux produits chimiques
Oxyde d’éthylène, rayons gamma
Droit
PP
5/boîte
Orifice de 9/16 po (14,29 mm) ; 3-11/32 x 31/32 po
25 mm
Naturel