Learn More
Huenersdorf™ Récipients à échantillons
Rond, naturel, pour des applications variées. Les récipients en polypropylène Huenersdorf™ sont en polypropylène (PP) autorisé pour contact alimentaire.
Marque: Huenersdorf™ 915300
Code nomenclature Nacres: NB.17
Informations supplémentaires : Poids : 0.99000kg
Description
- Résistant aux acides et aux produits chimiques
- Couvercle à fermeture hermétique
- Congelable
Spécification
500mL | |
100 mm | |
14/boîte | |
Récipient |
104mm | |
14/boîte | |
14/boîte |