Learn More
CPC Colder Products Company™ Raccords à déconnexion rapide en plastique de série PLC
Conçus en polypropylène. Les raccords à déconnexion rapide en plastique de série PLC CPC Colder Products Company™ remplacent les raccords à bille et à manchon lourds et volumineux dans une large gamme d’applications. Cette conception efficace offre un débit élevé et un faible déversement.
Marque: CPC Colder Products Company™ 06359-82
Code nomenclature Nacres: NB.17
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Alert:
AVERTISSEMENT : La pression, la température, les produits chimiques et l’environnement de fonctionnement peuvent affecter les performances des raccords. Il incombe au client de tester la pertinence des produits Colder dans leurs propres conditions d’application
Description
- Polypropylène
- Joint torique EPD
- Embouts intégraux
- Résistance aux produits chimiques et stérilisation possible par irradiation aux rayons gamma
- Résistance chimique plus élevée
- Connexion et déconnexion à une main
Spécification
Amande | |
120 psi, 8,3 bar | |
Autoclavables | |
1/4 po | |
Connecteur de couplage | |
0°C | |
Rayons gamma : jusqu’à 50 kGy d’irradiation |
71°C | |
Connecteur femelle | |
PP | |
6,4 mm | |
Connecteur femelle | |
Stérile | |
1/4 po |