Learn More
Greiner Bio-One Tubes cryogéniques Cryo.s™ avec filetage externe
Fabriqués en polypropylène de haute qualité pour une résistance et une résistance thermique élevées. Les tubes cryogéniques Greiner BioOne™ Cryo.s™ avec filetages externes supportent une plage de températures allant de –196 à +100°C.
245.92€ - 504.00€
Spécification
Type de produit Tube cryogénique
Autoclavable Non autoclavable
Forme du fond Fond rond ; base à pied en forme d’étoile
Matériau PP
Comprend Zone d’écriture blanche ; inserts de bouchon pour l’étiquetage
Consulter d'autres spécifications
Produits 8
Code produit Marque Couleur de bouchon Capacité (métrique) Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Couleur de bouchon Capacité (métrique) Prix Quantité et disponibilité  
10440951
Afficher les documents Détails de la promotion
Greiner Bio-One
126279
Bleu 2 ml
477.00€
500 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 19-12-2024
pour voir le stock disponible 
10593991
Afficher les documents Détails de la promotion
Greiner Bio-One
126277
Vert 2 ml
473.00€
500 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 25-09-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10309530
Afficher les documents Détails de la promotion
Greiner Bio-One
126278
Jaune 2 ml
422.00€
500 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 09-01-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10034290
Afficher les documents Détails de la promotion
Greiner Bio-One
127279
Bleu 4 mL
245.92€
300 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 05-07-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10552681
Afficher les documents Détails de la promotion
Greiner Bio-One
127277
Vert 4 mL
256.52€
300 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 17-05-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10094420
Afficher les documents Détails de la promotion
Greiner Bio-One
126263
Naturel 2 ml
504.00€
500 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
En stock
pour voir le stock disponible 
10369620
Afficher les documents Détails de la promotion
Greiner Bio-One
126280
Rouge 2 ml
414.00€
500 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 11-06-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10635561
Afficher les documents Détails de la promotion
Greiner Bio-One
127280
Rouge 4 mL
256.52€
300 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 13-05-2024
Description
  • Exempt d’ADN humain, d’endotoxines, de DNase et de RNase détectable
  • Stériles, apyrogènes, non cytotoxiques , ne contient aucun métal lourd
  • Marquage CE (CE / IVD)
  • Par mesure de sécurité, les Cryo.s™ doivent être stockés dans un congélateur ou exclusivement en phase gazeuse sur l’azote liquide
  • Convient à l’expédition par voie aérienne
  • Avec zone d’écriture blanche et anti-rayures
  • 150 inserts par boîte (pour un étiquetage supplémentaire sur le bouchon)
  • Convient au stockage à –20°C, –80°C et en phase vapeur LN2
  • Les bouchons ont plusieurs couleurs et volumes utiles
  • Qualité médicale ultra-pure, polypropylène certifié USP classe VI sans élément lixiviable
  • Boîtes de stockage d’accessoires et racks de travail disponibles
Spécification
Spécification
Tube cryogénique
Fond rond ; base à pied en forme d’étoile
Zone d’écriture blanche ; inserts de bouchon pour l’étiquetage
Stérile
HDPE
Non autoclavable
PP
-196°C à +100°C