Learn More
Corning™ Cryotubes à filetage interne et externe
En PP pour offrir une stabilité dans des conditions de températures extrêmes. Les flacons cryogéniques à filetage externe Corning™ sont des récipients sûrs et sécurisés pour le stockage à très basse température de cultures cellulaires et d’échantillons biologiques précieux.
Marque: Corning™ 430662
Code nomenclature Nacres: NB.11
Informations supplémentaires : Poids : 2.13188kg
Description
- Manufactured from polypropylene to withstand temperatures down to -196°C
- Black graduations with large marking spot
- Vials have a silicone washer for a secure seal
- Vials may be color coded with inserts
- 4 mL self-standing vials are available in five cap colors
- Self-standing vials have a special base design allowing them to be locked into cryogenic rack and tray (Cat. No. 431131) for single-handed manipulation
- Free foam rack with each case
- RNase-/DNase-free
- Sterile
- Nonpyrogenic
Spécification
Orange | |
12.7 mm | |
Sterile | |
Yes | |
500 | |
Round | |
External | |
4 mL | |
Yes | |
76.5 mm | |
Yes |
Natural | |
Polypropylene | |
4 mL | |
Silicone washer for tight seal, 50-position polyfoam rack with each case for easy carrying | |
50 | |
-196°C | |
Round, Self-standing | |
Yes | |
Polypropylene | |
Nonpyrogenic, RNase/DNase-free |