Learn More
Cole-Parmer™ Tubes de culture en polypropylène
Tubes de culture non stériles sans bouchon
Marque:  Cole-Parmer™ 63600-00
Code nomenclature Nacres: NB.11
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Code produit. 11838641
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
Description
Description
  • Polypropylène naturel
  • Non stérile, sans bouchon
  • 17 mm x 100 mm (Dia. x H)
Spécification
Spécification
17 mm
Tubes de culture résistants à la casse et à paroi épaisse sans bouchon
100 mm
Non stérile
Non
17 mm de diamètre
Naturel
PP
16 ml