Learn More
Cole-Parmer™ Cartouches à gradient de densité à double extrémité ouverte en polypropylène
Éliminez une large gamme de particules déformables et non déformables telles que le sable, le limon, la boue, la rouille et le tartre avec ces cartouches à double extrémité ouverte. Les cartouches à densité de gradient à double extrémité ouverte en polypropylène offrent une plus grande capacité de rétention de la saleté et ne donnent aucun goût, odeur ou couleur.
Marque: Cole-Parmer™ 01509-15
Code nomenclature Nacres: JA.13
Informations supplémentaires : Poids : 0.19800kg
Description
- Certifié conforme à la norme NSF 42 pour les matériaux
- La construction en polypropylène résiste aux attaques chimiques et bactériennes
- Adapté à 63°C
- Pour des performances optimales, remplacez la cartouche à 25 psid
Spécification
Norme NSF 42 | |
PP | |
Pour l’élimination d’un grand nombre de particules déformables et non déformables comme le sable, la vase, la boue, la rouille et la calamine | |
63°C | |
Cartouche pour filtre |
5 GPM | |
10 po | |
Lot de 2 | |
63°C | |
254 mm |