Learn More
Fisherbrand™ Cryoboîtes avec film en polypropylène
Plus durable que les boîtes en carton qui peuvent se ramollir et produire de la poussière avec une structure en film de polypropylène. Les cryoboîtes en polypropylène Fisherbrand™ offrent une alternative beaucoup plus économique aux boîtes en polycarbonate.
85.50€ - 104.00€
Spécification
Anti-rotation | Oui |
---|---|
Matériau | Polypropylène |
Forme | Carré |
Type | Boîte pour congélateur KeepIT™-100 |
Capacité | 81 (Tubes de 1,5 à 2 ml) |
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15610785
|
Fisherbrand™
|
Blanc |
104.00€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15620785
|
Fisherbrand™
|
Bleu |
97.30€
10 pièces |
Expédition estimée: 27-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15630785
|
Fisherbrand™
|
Vert clair |
94.50€
10 pièces |
Expédition estimée: 27-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15640785
|
Fisherbrand™
|
Violet |
85.50€
10 pièces |
Expédition estimée: 27-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- La construction en polypropylène réduit considérablement les risques de moisissure
- Boîtes faciles à monter expédiées à plat
- Plus durable que les boîtes en carton, car elles ne sont pas sensibles à l’humidité
- Séparateurs fournis avec les boîtes
- Stockez à des températures allant jusqu’à – 80°C
- Peut être utilisé dans les congélateurs mécaniques et les récipients jusqu’à – 196°C (phase vapeur uniquement)
Spécification
Oui | |
Carré | |
81 (Tubes de 1,5 à 2 ml) | |
-80°C | |
10/Paquet | |
Jusqu'à -80°C | |
125 mm | |
49 mm | |
1,03 kg |
Polypropylène | |
Boîte pour congélateur KeepIT™-100 | |
Séparateurs | |
-196°C | |
9 x 9 | |
125 x 125 x 49 mm | |
125 mm | |
12,1 mm |