Learn More
Cole-Parmer™ Boîtier et bac de filtre en polypropylène à double extrémité ouverte
Le boîtier et bac de filtre à haute pureté économique en polypropylène à double extrémité ouverte Cole-Parmer™ est un boîtier de filtre économique résistant à l’adhérence bactérienne.
Marque:  Cole-Parmer™ 01508-27
Code nomenclature Nacres: JA.13
Informations supplémentaires : Poids : 0.95000kg
Code produit. 11757203
  • 150.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 09-08-2024
Description
  • Boîtier économique de haute pureté.
  • Matériaux en polypropylène pur avec surfaces de contact ultra-lisses pour empêcher l’adhérence et l’accumulation bactériennes.
  • Convient également aux applications liquides agressives.
  • Moins coûteux que les modèles en fluoropolymère ou en acier inox.
  • Les boîtiers comprennent des orifices d’entrée, de sortie et de bac bouchés de 1/4 po pour l’échantillonnage ou la surveillance de la pression différentielle.
  • Adapté à 100°F (38°C).
  • Pression maximale : 100 psi.
  • Joint Viton™.
Spécification
Spécification
10 po
12 à 20 pulsations/min.
Boîtier de filtre
1 à 10 gal/min
Viton™
0,75 po
38°C
Dia. ext. de boîtier : 13,02 cm
Boîtier en polypropylène à double extrémité ouverte et bac
Cartouches Doe, 10 po
Maxi : 100 psi
Empêche l’adhérence bactérienne, pour les applications de liquides agressifs, boîtier économique à haute pureté
Deux bouchons, un bouchon de vidange et un joint torique Viton™
Polypropylène pur avec surface de contact ultra-lisse
Boîtier : 31,12 in