Learn More
Kartell™ Supports pour entonnoir en PP
Fixez les porte-entonnoirs sur la tige avec les olives incluses. Les porte-entonnoirs en PP Kartell™ s’adaptent à une variété de types et de tailles d’entonnoirs.
Marque: Kartell™ 0026900
30.38 EUR valable jusqu'au 2024-04-26
Utilisez le code promo "21699" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.51
Informations supplémentaires : Poids : 0.09000kg
Description
- Porte-entonnoirs doubles aussi petits que 25 mm (avec adaptateur fourni) jusqu’à 170 mm
- À utiliser avec des entonnoirs en poudre dont le diamètre de tige n’excède pas 35 mm lors du retrait de l’adaptateur
- Deux olives fournies pour une utilisation avec des tiges de 8 à 14 mm
Spécification
PP | |
Entonnoirs 25 à 170 mm ; entonnoirs à poudre | |
1 de chaque |