Learn More
Semadeni™ Boules d'isolation flottantes
Permettent d'éviter la condensation et l'évaporation dans le laboratoire. Les boules d'isolation flottantes Semadeni™ forment un “couvercle” isolant flottant sans perturber le contenu du bain-marie.
Marque:  Semadeni™ 103545
Code nomenclature Nacres: NB.77
Informations supplémentaires : Poids : 1.00000kg
Code produit. 11727202
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
Voir les produits de remplacement »
Description
Description
  • 20 mm de diamètre chacune
  • Isolation entre -20° et +120°C
  • Billes creuses fabriquées en polypropylène
  • Fournies en cartons de 100
Spécification
Spécification
-20 à 120°C
Empêche la condensation et l’évaporation
20 mm de diamètre
20 mm