Learn More
Brady™ En PP : Panneau de sécurité ISO - Flèche directionnelle 45°, coin supérieur droit, vert
Panneau conforme à la norme ISO 7010.
Marque:  Brady™ 814390
Code nomenclature Nacres: HA.12
Informations supplémentaires : Poids : 0.01600kg
Code produit. 15684257
  • 5.75€ / 1 pièce
Expédition estimée: 26-04-2024
Description
  • PP
  • Pour les utilisations en intérieur et extérieur
Spécification
Spécification
ISO 7010
Intérieur et extérieur
1,501 mm
-40°C à 120°C
Monde entier
PP
100 mm
100 mm
Carré
Blanc sur vert