Learn More
Brady™ En PP : Panneau de sécurité ISO - Sortie de secours (gauche)
Panneau conforme à la norme ISO 7010.
Marque:  Brady™ 814276
Code nomenclature Nacres: HA.12
Informations supplémentaires : Poids : 0.14100kg
Code produit. 15684247
  • 11.45€ / 1 pièce
Date d’expédition estimée: 06-07-2021
Ajouter au panier
Description
Description
  • PP
  • Pour les utilisations en intérieur et extérieur
Spécification
Spécification
ISO 7010
Monde entier
Polypropylene
Indoor and Outdoor
1.501 mm
-40°C to 120°C
Blanc sur vert
Carré
1 de chaque
315 mm
315 mm