Learn More
Brady™ En PP : Panneau de sécurité ISO - Sortie de secours (droite)
Panneau conforme à la norme ISO 7010.
9.05€ - 19.40€
Spécification
Certifications/Conformité | ISO 7010 |
---|---|
Matériau | PP |
Quantité | 1 de chaque |
À utiliser avec (application) | Intérieur et extérieur |
Épaisseur | 1,501 mm |
Code produit | Marque | Largeur (métrique) | Hauteur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Largeur (métrique) | Hauteur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15634287
|
Brady™
814445 |
148 mm | 148 mm |
9.05€
1 pièce |
Expédition estimée: 15-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15644287
|
Brady™
814446 |
200 mm | 200 mm |
10.25€
1 pièce |
Expédition estimée: 15-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15654287
|
Brady™
814447 |
250 mm | 250 mm |
13.85€
1 pièce |
Expédition estimée: 22-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15664287
|
Brady™
814449 |
315 mm | 315 mm |
14.20€
1 pièce |
Expédition estimée: 22-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15674287
|
Brady™
814450 |
400 mm | 400 mm |
19.40€
1 pièce |
Expédition estimée: 22-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- PP
- Pour les utilisations en intérieur et extérieur
Spécification
ISO 7010 | |
1 de chaque | |
1,501 mm | |
Carré | |
Blanc sur vert |
PP | |
Intérieur et extérieur | |
-40°C à 120°C | |
Monde entier |