Learn More
Brady™ En PP : Panneau de sécurité ISO - Point de rassemblement après évacuation
Panneau conforme à la norme ISO 7010.
5.75€ - 14.20€
Spécification
Certifications/Conformité | ISO 7010 |
---|---|
Matériau | PP |
À utiliser avec (application) | Intérieur et extérieur |
Épaisseur | 1,501 mm |
Plage de températures (métrique) | -40°C à 120°C |
Code produit | Marque | Largeur (métrique) | Hauteur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Largeur (métrique) | Hauteur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15654307
|
Brady™
814921 |
100 mm | 100 mm |
5.75€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15664307
|
Brady™
814922 |
148 mm | 148 mm |
9.05€
1 pièce |
Expédition estimée: 16-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15694307
|
Brady™
814926 |
315 mm | 315 mm |
14.20€
1 pièce |
Expédition estimée: 16-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- PP
- Pour les utilisations en intérieur et extérieur
Spécification
ISO 7010 | |
Intérieur et extérieur | |
-40°C à 120°C | |
Monde entier |
PP | |
1,501 mm | |
Carré | |
Blanc sur vert |