Learn More
Brady™ En PP : Panneau de sécurité ISO - Interdit aux personnes porteuses d’un stimulateur cardiaque
Panneau conforme à la norme ISO 7010.
7.15€ - 32.60€
Spécification
Certifications/Conformité ISO 7010
Matériau PP
Quantité 1 de chaque
À utiliser avec (application) Intérieur et extérieur
Épaisseur 1,501 mm
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Diamètre (métrique) Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Diamètre (métrique) Prix Quantité et disponibilité  
15694617
Afficher les documents Détails de la promotion
Brady™
822745
100 mm
7.15€
1 pièce
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 25-04-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
15604627
Afficher les documents Détails de la promotion
Brady™
822746
200 mm
13.35€
1 pièce
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 25-04-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
15614627
Afficher les documents Détails de la promotion
Brady™
822747
315 mm
32.60€
1 pièce
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 25-04-2024
Description
  • PP
  • Pour les utilisations en intérieur et extérieur
Spécification
Spécification
ISO 7010
1 de chaque
1,501 mm
Rond
Noir sur blanc
PP
Intérieur et extérieur
-40°C à 120°C
Monde entier