Learn More
Brady™ En PP : Panneau de sécurité ISO - Interdit aux personnes porteuses d’un stimulateur cardiaque
Panneau conforme à la norme ISO 7010.
Marque:  Brady™ 822745
Code nomenclature Nacres: HA.12
Informations supplémentaires : Poids : 0.04000kg
Code produit. 15694617
  • 5.73€ / 1 pièce
Date d’expédition estimée: 01-07-2021
Ajouter au panier
Description
Description
  • PP
  • Pour les utilisations en intérieur et extérieur
Spécification
Spécification
ISO 7010
Monde entier
Polypropylene
100 mm
1.501 mm
Rouge / Noir sur blanc
Rond
1 de chaque
Indoor and Outdoor
-40°C to 120°C