Learn More
Brady™ En PP : Panneau de sécurité ISO - Attention : Risque biologique
Panneau conforme à la norme ISO 7010.
Marque: Brady™ 827656
Code nomenclature Nacres: HA.12
Informations supplémentaires : Poids : 0.02300kg
Description
- PP
- Pour les utilisations en intérieur et extérieur
Spécification
ISO 7010 | |
1 de chaque | |
173 mm | |
200 mm | |
Triangulaire | |
Noir sur jaune |
PP | |
Intérieur et extérieur | |
1,501 mm | |
-40°C à 120°C | |
Monde entier |