Learn More
Brady™ En PP : Panneau de sécurité ISO - Attention : Danger trébuchement
Panneau conforme à la norme ISO 7010.
5.35€ - 24.80€
Spécification
Certifications/Conformité | ISO 7010 |
---|---|
Matériau | PP |
Quantité | 1 de chaque |
À utiliser avec (application) | Intérieur et extérieur |
Épaisseur | 1,501 mm |
Code produit | Marque | Largeur (métrique) | Hauteur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Largeur (métrique) | Hauteur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15694697
|
Brady™
827359 |
100 mm | 87 mm |
5.35€
1 pièce |
Expédition estimée: 27-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15604707
|
Brady™
827360 |
200 mm | 173 mm |
10.70€
1 pièce |
Expédition estimée: 21-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15614707
|
Brady™
827361 |
315 mm | 273 mm |
24.80€
1 pièce |
Expédition estimée: 21-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- PP
- Pour les utilisations en intérieur et extérieur
Specifications
ISO 7010 | |
1 de chaque | |
1,501 mm | |
Triangulaire | |
Noir sur jaune |
PP | |
Intérieur et extérieur | |
-40°C à 120°C | |
Monde entier |