Learn More
Buerkle™ Vanne à deux voies
Les vannes à deux voies sont utilisées pour le transfert de liquides ou de gaz afin de libérer le flux, le bloquer ou changer sa direction.
Marque:  Buerkle™ 8607-0100
13.56 EUR valable jusqu'au 2024-04-30
Utilisez le code promo "21656" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: VA.01
Informations supplémentaires : Poids : 0.02400kg
Code produit. 10599392
  • 19.80€ / 1 pièce
En stock
Description
  • Pour le transfert de liquides ou de gaz afin de libérer le flux, le bloquer ou changer sa direction
  • PVDF : excellente résistance aux substances chimiques, transparent, adapté aux denrées alimentaires
  • PP/PE : pour usage industriel, rouge/blanc
  • Température de fonctionnement : PVDF + 0 jusqu’à +40°C, PP/PE + 5 jusqu’à + 40°C
  • Résistance à la compression max. 1 bar
  • Avec plaque de montage pour une installation facile
Spécification
Spécification
Tuyau de 9 à 11 mm de diamètre
40°C
0°C
Plaque de montage
PVDF
8 mm