Learn More
Sampling Systems™ Entonnoirs à liquide en polypropylène
Ces entonnoirs à liquide sont conçus pour durer ; ils peuvent être nettoyés et réutilisés.
4.55€ - 17.15€
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) supérieur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) supérieur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15869411
|
Sampling Systems™
8022P-100 |
100mm |
4.55€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15879411
|
Sampling Systems™
8022P-200 |
200mm |
17.15€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Sans fissure
- Résistant aux produits chimiques
- Deux diamètres supérieurs disponibles : 100 et 200 mm
Spécification
PP | |
Naturel |