Learn More
Kartell™ Entonnoirs à tige longue en polypropylène
Bénéficiez d’une filtration rapide et efficace. Les entonnoirs à tige longue en polypropylène Kartell™ sont parfaits pour une filtration rapide à l’aide de papiers-filtres standard. Les entonnoirs sont également adaptés aux contenus liés aux denrées alimentaires.
Marque:  Kartell™ 0016400
Code nomenclature Nacres: NB.17
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Code produit. 12686786
  • 91.00€ / 10 pièces
Expédition estimée: 24-04-2024
Description
  • PP
  • Longue tige
  • Angle de 60°
  • Filtration rapide
Spécification
Spécification
78,5mm
8mm
206 mm
150mm
206mm
100 ml
PP
Adapté aux denrées alimentaires
5/boîte