Learn More
Cole-Parmer™ Adaptateurs Luer mâles en polypropylène
Complétez vos systèmes à raccords Luer avec ces connecteurs de qualité supérieure. Les adaptateurs Luer mâles en PP Cole-Parmer™ sont fabriqués conformément aux normes ISO 594-1, exempts de contaminants et entièrement traçables. Idéals pour un large éventail d’applications critiques, notamment avec des seringues ou des tubulures de petite taille.
Marque:  Cole-Parmer™ 45518-07
Code nomenclature Nacres: NB.17
Informations supplémentaires : Poids : 0.05000kg
Code produit. 15138166
  • 13.67€ / 25 pièces
Expédition estimée
11-10-2018
Ajouter au panier
Description
Description
  • Fabriqués en PP naturel sans produits d’origine animale
  • Toutes les pièces répondent à de strictes tolérances dimensionnelles pour une fiabilité et une pureté de procédé accrues.
  • Les raccords existent dans plusieurs tailles et avec plusieurs options de connexion.
  • Bonne résistance chimique. Température max. : 87°C  (190°F)
  • Stérilisation à l’oxyde d’éthylène ou par irradiation aux rayons gamma (non recommandés pour l’autoclavage)
  • Tous les ports femelles peuvent être utilisés avec des raccords Slip ou Luer Lock.
  • Des bouchons sont également disponibles.
Spécification
Spécification
PP
Fits Male Luer Lock to 1/16 in. I.D. low profile barb
25/boîte
Luer Adapters
Ideal for a variety of applications, including syringes or small tubing
Vidéos