Learn More
Masterflex™ Adaptateurs Luer mâles en polypropylène
Complétez vos systèmes de raccords Luer avec ces connecteurs haut de gamme. Exempts de contaminants et entièrement traçables, les adaptateurs Luer mâles en polypropylène Cole-Parmer™ sont fabriqués conformément à la norme ISO 594-1. Idéals pour un large éventail d’applications, notamment celles nécessitant des seringues ou des tubes de petite taille.
Marque: Masterflex™ 45518-26
Code nomenclature Nacres: NB.17
Informations supplémentaires : Poids : 0.00720kg
Description
- Fabriqués en polypropylène naturel sans composants d’origine animale
- Toutes les pièces répondent à des tolérances dimensionnelles strictes pour une fiabilité accrue et une pureté accrue du procédé
- Choisissez parmi une gamme de tailles avec une variété d’options de connexion
- Bonne résistance chimique. Température max.87°C (190°F)
- Stérilisation à l’oxyde d’éthylène ou par irradiation aux rayons gamma (non recommandé pour l’autoclavage)
- Tous les orifices femelles peuvent être utilisés avec des connexions à glisser ou Luer lock
- Des bouchons et couvercles sont également disponibles
Spécification
Adaptateur Luer | |
Pour raccord mâle Luer Lock x 1/8 po de dia. int. | |
25/boîte |
PP | |
Idéal pour un large éventail d’applications, notamment les seringues ou les tubes de petite taille |