Learn More
Fisherbrand™ Rack pour tubes cliniques Mega Rack™
Maximise l’espace et l’organisation pour les laboratoires à haut débit nécessitant un stockage d’échantillons volumineux. Le portoir pour tubes cliniques Fisherbrand™ Mega Rack™ élimine la nécessité de disposer de plusieurs racks de tubes.
Marque: Fisherbrand™
35.50 EUR valable jusqu'au 2024-04-26
Utilisez le code promo "21699" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.12
Informations supplémentaires : Poids : 1.11580kg
Description
- Entièrement assemblé, en PP
- Matériau robuste et léger pour un transport facile
- Identification alphanumérique pour une localisation et récupération rapides des tubes
- Placez différents groupes de tests dans un rack et vous n’avez plus besoin de plusieurs racks de tube
- Autoclavables
Spécification
Portoir pour tubes à essai | |
Bleu | |
PP | |
1 de chaque | |
337 mm | |
91 mm |
Autoclavables | |
Tubes (10 ml), Tubes (16 mm) | |
120 | |
337 x 267 x 91mm | |
267 mm | |
16 mm |