Learn More
Fisherbrand™ Rack pour tubes cliniques Mega Rack™
Maximise l’espace et l’organisation pour les laboratoires à haut débit nécessitant un stockage d’échantillons volumineux. Le portoir pour tubes cliniques Fisherbrand™ Mega Rack™ élimine la nécessité de disposer de plusieurs racks de tubes.
Brand: Fisherbrand™
51.03 EUR valable jusqu'au 2024-04-26
Utilisez le code promo "21699" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.12
Additional Details : Poids : 0.72000kg
Description
- Entièrement assemblé, en PP
- Matériau robuste et léger pour un transport facile
- Identification alphanumérique pour une localisation et récupération rapides des tubes
- Placez différents groupes de tests dans un rack et vous n’avez plus besoin de plusieurs racks de tube
- Autoclavables
Specifications
Portoir pour tubes à essai | |
Blanc | |
PP | |
1 de chaque | |
337 mm | |
91 mm |
Autoclavables | |
Tubes (13 mm), Tubes (5 à 7 ml) | |
216 | |
337 x 267 x 91 mm | |
267 mm | |
13 mm |