Learn More
Greiner Bio-One™ Pointes de micropipettes en polypropylène
Conçues pour un pipetage précis des volumes de liquide les plus petits possibles. Pointes de micropipettes en polypropylène Greiner Bio-One™ permettant de fournir un petit volume mort en raison de leur petite taille.
Marque:  Greiner Bio-One™ 771290
17.04 EUR valable jusqu'au 2021-03-31
Utilisez le code promo "15537" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.02
Informations supplémentaires : Poids : 0.18900kg
Code produit. 10003261
  • 62.84€ / 1000 pièces
En stock, prêt à être expédié : 2
Ajouter au panier
Description
Description
  • Fabrication en polypropylène de qualité supérieure pour des performances et une adaptabilité optimales
  • Produit très résistant à la rupture et dimensionnellement stable
  • Résistance à la chaleur jusqu’à 140°C 
  • Exempt de métaux lourds
  • Disponible en vrac ou sous la forme d’un rack pratique
  • Conforme aux normes ISO 9001
Spécification
Spécification
0.5 à 10 μl
Naturel
P10 standard
Gilson™ Pipetman™ P2, Gilson™ Pipetman™ P10, Gilson™ Pipetman™ U10
5000/boîte
Non stériles
Autoclavables
Polypropylène
Gilson™ Pipetman™ P2, Gilson™ Pipetman™ P10, Gilson™ Pipetman™ U10