Learn More
Greiner Bio-One Pointes de micropipettes en polypropylène
Conçues pour un pipetage précis des volumes de liquide les plus petits possibles. Pointes de micropipettes en polypropylène Greiner Bio-One™ permettant de fournir un petit volume mort en raison de leur petite taille.
66.45€ - 1020.00€
Spécification
Volume (métrique) 0.5 à 10 μl
Couleur Naturel
Autoclavable Autoclavables
Modèle P10 standard
À utiliser avec (équipement) Gilson™ Pipetman™ U10, Gilson™ Pipetman™ P10, Gilson™ Pipetman™ P2
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Stérilité Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Stérilité Quantité Prix Quantité et disponibilité  
10569822
Afficher les documents Détails de la promotion
Greiner Bio-One
771289
Sterile 4800/boîte Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
10115201
Afficher les documents Détails de la promotion
Greiner Bio-One
771287
Non stériles 4800/boîte Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
10003261
Afficher les documents Détails de la promotion
Greiner Bio-One
771290
Non stériles 5000/boîte Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
  • Fabrication en polypropylène de qualité supérieure pour des performances et une adaptabilité optimales
  • Produit très résistant à la rupture et dimensionnellement stable
  • Résistance à la chaleur jusqu’à 140°C 
  • Exempt de métaux lourds
  • Disponible en vrac ou sous la forme d’un rack pratique
  • Conforme aux normes ISO 9001
Spécification
Spécification
0.5 à 10 μl
Autoclavables
Gilson™ Pipetman™ U10, Gilson™ Pipetman™ P10, Gilson™ Pipetman™ P2
Naturel
P10 standard
Polypropylène