Learn More
Fisherbrand™ Microtube en polypropylène
Utilisez le microtube en PP Fisherbrand™ à plusieurs reprises, car il s’agit d’un microtube réutilisable en PP robuste. Le tube est idéal pour le mélange général et les travaux de laboratoire.
Marque:  Fisherbrand™
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 0.45900kg
Code produit. 11848362
  • 93.76€ / 1000 pièces
En stock
Description
  • réutilisables 
  • capacité de 2 ml
  • Non stériles
  • Polypropylène
Spécification
Spécification
10 mm
Oui
Naturel
1000 boîte
Non
Microtube
2 ml
Polypropylène
non stériles
Bouchon plat