Learn More
Merck Filtre à tamis en polypropylène
Marque:  Merck PP4504700
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Code produit. 10792151
  • 250.00€ / 100 pièces
Expédition estimée: 25-04-2024
Description
Les filtres en polypropylène Millipore sont fabriqués en polypropylène vierge à 100 %. Ils conviennent parfaitement aux applications générales de clarification et de préfiltration, notamment les solvants, l’eau déminéralisée et la réduction de la biocontamination. Ils présentent également une grande compatibilité thermique. Les préfiltres offrent une rétention de particules élevée, une capacité de rétention de saletés élevée et une chute de pression faible. Ils sont conçus pour la filtration de solvants organiques mais peuvent également être utilisés, une fois correctement humidifiés avec de l’alcool, pour la filtration de solutions aqueuses.Caractéristiques et avantages :•Compatible avec des solvants agressifs •Les préfiltres présentent une capacité de rétention de saletés élevée Applications :Préfiltration et clarification générales, convient aux solvants organiques
Spécification
Spécification
Blanc
unie
45 mu;m
Hydrophile
Lot de 100
Filtre à tamis
47 mm
Filtre à tamis
PP
Pour les applications générales de clarification et de préfiltration
100Pack
unie
47 mm