Learn More
BrandTech™ Remplisseurs de pipettes en PP VITLAB™
Conçus pour s’adapter à toutes les pipettes en verre et en plastique. Les remplisseurs de pipettes en PP VITLab™ disposent d’un code couleur pour faciliter l’identification du volume.
31.55€ - 32.50€
Spécification
Matériau | PP |
---|---|
À utiliser avec (application) | Pipetage de liquides |
Quantité | 1/boîte |
Type | Remplisseur de pipette |
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10355711
|
BrandTech™
324794 |
Pour des pipettes de 25 ml | Rouge |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
10759421
|
BrandTech™
324694 |
Pour des pipettes de 10 ml | Vert |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
Description
- Pour le pipetage de liquides
- La rotation lente des roues de l’actionneur entraîne l’aspiration du liquide dans la pipette
- Appuyez sur la soupape d’alimentation d’air pour vider automatiquement la pipette sans retourner le piston
Spécification
PP | |
Pipetage de liquides | |
1/boîte | |
Remplisseur de pipette |