Learn More
Socorex™ Pointes de pipettes en PP
Utilisez les pointes de pipettes en PP Socorex™ pour disposer d’une plage de volumes complète étant donné qu’il existe toute une plage de volumes parmi laquelle choisir. Elles sont disponibles en différentes couleurs, sont fabriquées en PP et sont autoclavables pour plus de rentabilité.
Marque:  Socorex™ 309.1000R
Code nomenclature Nacres: NB.02
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Code produit. 10003511
Cet article n'est plus commercialisé et n'est donc pas disponible. Consultez le produit pour voir les alternatives possibles ou contactez notre support technique au 03 88 67 14 14.
Voir les produits de remplacement »
Description
Description
Pointe Qualitips™
• Haute qualité, parfaite étanchéité
• En vrac ou en rack avec couvercle
• Pointe autoclavable sauf modèles stériles, parfaitement étanche en polypropylène vierge, exempte de métaux lourds
• M = manuel e = electro multi = multicanaux
• Pointe rack
• Pointe Qualitips™
Spécification
Spécification
Racked, 480/pk
Universal Fit
Natural
Socorex&Trade;, Gilson™
Rack
1000μL
PP (Polypropylene)
Vidéos
Documentation
Documents techniques