Learn More
Camlab™ Polypropylene Rack
Marque:  Camlab™ RTP711096G
Code nomenclature Nacres: NB.12
Informations supplémentaires : Poids : 0.08000kg
Code produit. 11777586
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
Description
Description
Portoir réversible pour microtubes 0.5-2 m
• Réversible: microtubes 0.5 ou 2 m
• Repérage alphanumérique
• Portoir 96 tubes
Spécification
Spécification
Rack
Green
PP
Stockage d’échantillons de laboratoire
1 Each
198 mm
21 mm
Lid
Tubes (96)
Yes
Système de stockage au congélateur
–40 à 70°C
129 mm