Learn More
Camlab™ Polypropylene Rack
sur devis
Spécification
Type de produit | Rack |
---|---|
Comprend | Lid |
Matériau | Polypropylene |
Empilables | Yes |
À utiliser avec (application) | Laboratory Sample Storage |
Code produit | Marque | Couleur | Capacité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Capacité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11757586
|
Camlab™
RTP711096N |
Natural | Tubes (96) |
sur devis
1 pièce |
N/A | ||||
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé. Demandez un prix pour cet article ici. |
|||||||||
11797586
|
Camlab™
RTP711096Y |
Yellow | Tubes (96) |
sur devis
1 pièce |
N/A | ||||
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé. Demandez un prix pour cet article ici. |
|||||||||
11840593
|
Camlab™
RTP/711048G |
Green | Tubes (48) |
sur devis
1 pièce |
N/A | ||||
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé. Demandez un prix pour cet article ici. |
|||||||||
11830593
|
Camlab™
RTP/711048B |
Blue | Tubes (48) |
sur devis
1 pièce |
N/A | ||||
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé. Demandez un prix pour cet article ici. |
|||||||||
11854653
|
Camlab™
RTP/711048N |
Natural | Tubes (48) |
sur devis
1 pièce |
N/A | ||||
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé. Demandez un prix pour cet article ici. |
|||||||||
11874653
|
Camlab™
RTP/711048Y |
Yellow | Tubes (48) |
sur devis
1 pièce |
N/A | ||||
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé. Demandez un prix pour cet article ici. |
|||||||||
11864653
|
Camlab™
RTP/711048R |
Red | Tubes (48) |
sur devis
1 pièce |
N/A | ||||
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé. Demandez un prix pour cet article ici. |
|||||||||
11777586
|
Camlab™
RTP711096G |
Green | Tubes (96) |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
Description
Portoir réversible pour microtubes 0.5-2 m• Réversible: microtubes 0.5 ou 2 m
• Repérage alphanumérique
• Portoir 48 tubes
Spécification
Rack | |
Polypropylene | |
Laboratory Sample Storage | |
1 Each | |
198 mm |
Lid | |
Yes | |
Freezer storage system | |
-40°C to +70°C | |
21 mm |