Learn More
BRAND™ Réservoir en PP
Les réservoirs permettent d’utiliser différents volumes et différentes solutions dans le processus automatisé de manipulation des liquides.
Marque: BRAND™ 701458
Informations supplémentaires : Poids : 0.31710kg
Description
- Fond pyramidal ou plat
- Exempt de DNase
- Sans RNase
Spécification
Profil bas | |
Polypropylène | |
50 ml | |
1 |
50 ml/colonne | |
Non stérile | |
Oui | |
Plat |