Learn More
Masterflex™ Adaptateur fileté pour tuyau sanitaire en polypropylène
Maintenez des conditions sanitaires optimales pour vos procédés tout en diminuant le diamètre
Marque:  Masterflex™ 31805-61
Code nomenclature Nacres: NB.17
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Code produit. 11789859
  • 220.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 12-07-2024
Description
  • Conforme à la norme USP classe VI pour l’usage pharmaceutique, ainsi qu’aux normes FDA, USDA et 3A relatives aux contacts alimentaires.
  • Tous les raccords sont compatibles avec les raccords Tri-Clamp™.
  • Excellente résistance chimique.
  • Faibles caractéristiques de lixiviation.
  • Les réducteurs concentriques diminuent le diamètre vers le centre, formant ainsi un cylindre conique.
  • Bien que les deux matériaux puissent être autoclavés, le PVDF tolère des températures élevées mieux que le PP et fournit des performances plus uniformes après un autoclavage répété.
  • Les pinces et les joints nécessaires pour un système complet sont vendus séparément.
Spécification
Spécification
Adaptateur de filetage pour tuyau sanitaire en PP, taille du collier de serrage Ladish 1 po x 1 po NPT(M)
PP
Taille du collier de serrage Ladish 1 po x 1 po NPT(M)
125 psi dans des conditions ambiantes, à l'aide d'un collier de serrage en plastique de type true union
82°C
Sanitaire x NPT(F)
-9°C
Autoclave ou oxyde d’éthylène
180°F