Learn More
Masterflex™ Adaptateur fileté pour tuyau sanitaire en polypropylène
Maintenez des conditions sanitaires optimales pour vos procédés tout en diminuant le diamètre
Marque: Masterflex™ 31806-04
Code nomenclature Nacres: NB.17
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Description
- Conforme à la norme USP classe VI pour l’usage pharmaceutique, ainsi qu’aux normes FDA, USDA et 3A relatives aux contacts alimentaires.
- Tous les raccords sont compatibles avec les raccords Tri-Clamp™.
- Excellente résistance chimique.
- Faibles caractéristiques de lixiviation.
- Les réducteurs concentriques diminuent le diamètre vers le centre, formant ainsi un cylindre conique.
- Bien que les deux matériaux puissent être autoclavés, le PVDF tolère des températures élevées mieux que le PP et fournit des performances plus uniformes après un autoclavage répété.
- Les pinces et les joints nécessaires pour un système complet sont vendus séparément.
Spécification
Adaptateur de filetage pour tuyau sanitaire en PP, taille du collier de serrage Ladish 1 po x 3/4 po NPT(F) | |
PP | |
Taille du collier de serrage Ladish 1 po x 3/4 po NPT(F) | |
125 psi dans des conditions ambiantes, à l'aide d'un collier de serrage en plastique de type true union | |
82°C |
Sanitaire x NPT(M) | |
-9deg;C | |
Autoclave ou oxyde d’éthylène | |
180°F |