Learn More
Masterflex™ Adaptateur fileté pour tuyau sanitaire en polypropylène
Maintenez des conditions sanitaires optimales pour vos procédés tout en diminuant le diamètre
167.00€
Spécification
Description | Sanitaire x NPT(F) |
---|---|
Matériau | PP |
Max. Operating Temperature (English) | 180°F |
Max. Operating Temperature (Metric) | 82°C |
Pression maximale | 125 psi dans des conditions ambiantes, à l'aide d'un collier de serrage en plastique de type true union |
Code produit | Marque | Taille de la tubulure | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Taille de la tubulure | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11789859
|
Masterflex™
31805-61 |
Taille du collier de serrage Ladish 1 po x 1 po NPT(M) |
167.00€
1 pièce Prix par lots disponible |
26-04-2021 |
11795499
|
Masterflex™
31806-04 |
Taille du collier de serrage Ladish 1 po x 3/4 po NPT(F) |
167.00€
1 pièce Prix par lots disponible |
26-04-2021 |
Description
- Conforme à la norme USP classe VI pour l’usage pharmaceutique, ainsi qu’aux normes FDA, USDA et 3A relatives aux contacts alimentaires.
- Tous les raccords sont compatibles avec les raccords Tri-Clamp™.
- Excellente résistance chimique.
- Faibles caractéristiques de lixiviation.
- Les réducteurs concentriques diminuent le diamètre vers le centre, formant ainsi un cylindre conique.
- Bien que les deux matériaux puissent être autoclavés, le PVDF tolère des températures élevées mieux que le PP et fournit des performances plus uniformes après un autoclavage répété.
- Les pinces et les joints nécessaires pour un système complet sont vendus séparément.
Spécification
Sanitaire x NPT(F) | |
180°F | |
125 psi dans des conditions ambiantes, à l'aide d'un collier de serrage en plastique de type true union | |
Autoclave ou oxyde d’éthylène |
PP | |
82°C | |
-9°C |