Learn More
Brand™ Entonnoirs de séparation en polypropylène avec bouchon à vis et robinet d’arrêt
Fabriqués en polypropylène pour une clarté élevée afin d’aider à l’observation du contenu.
193.00€ - 272.00€
Spécification
Type de produit | Entonnoir de séparation |
---|---|
Matériau | PP |
Autoclavable | Oui |
Couleur | Transparent |
Comprend | Bouchon à vis et robinet d’arrêt |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10343561
|
Brand™
140007 |
1000 ml |
272.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 20-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10028380
|
Brand™
140004 |
125 ml |
193.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 20-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10547271
|
Brand™
140005 |
250 ml |
200.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Avec bouchon à vis en PP
- Avec robinet d’arrêt en PTFE conique spécial avec dispositif de rétention
- Autoclavable jusqu’à 121°C
- Vendu séparément
Spécification
Entonnoir de séparation | |
Oui | |
Bouchon à vis et robinet d’arrêt |
PP | |
Transparent | |
1/boîte |