Learn More
Kartell™ Récipient à expectorats
Fabriqués en polypropylène pour une résistance chimique et une durabilité optimales. Les récipients de prélèvement pour expectorations Kartell™ sont parfaits pour le stockage, le prélèvement et le transport des échantillons.
Marque:  Kartell™ 0059700
165.82 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21887" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.17
Informations supplémentaires : Poids : 6.03000kg
Code produit. 10469972
  • 310.00€ / 500 pièces
Expédition estimée: 18-04-2024
Description
  • Autoclavables
  • Couvercle étanche
  • Parfaits pour le stockage, le prélèvement et le transport d’échantillons
  • Homologué CE-IVD
Spécification
Spécification
PP
CE et IVD
Embouchure : 52,1 mm ; partie inférieure : 45 mm
500/paquet
30 à 55 ml
57 mm
34,1 mm