Learn More
Azpack™ Récipient de stockage en PP Stewart™ Gastronorm
Pour ranger et préserver la fraîcheur des ingrédients.Le récipient de stockage en polypropylène Azpack™ Stewart™ Gastronorm comprend six paires de différents clips d’identification amovibles colorés qui s’adaptent à la base et au couvercle pour éviter toute contamination croisée.
26.45€ - 66.80€
Spécification
Couleur | Transparent |
---|---|
À utiliser avec (application) | Pour le stockage |
Comprend | Six paires de clips d’identification colorés amovibles pour un ajustement au socle et au couvercle |
Quantité | 1 Each |
Plage de températures (métrique) | -40°C to +110°C |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Dimensions (L x l x H) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Dimensions (L x l x H) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11358073
|
Azpack™
11358073 |
6100 ml | 325 x 265 x 104 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
11388073
|
Azpack™
11388073 |
1600 ml | 176 x 162 x 104 mm (extérieur) |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
11368073
|
Azpack™
11368073 |
5 700 ml | 325 x 176 x 154 mm (extérieur) |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
15289355
|
Azpack™
15289355 |
27,3 L | 530 x 325 x 200 mm (extérieur) |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
Description
- Récipients empilables standardisés
- Jusqu’à 90 % d’emboîtement pour un stockage efficace lorsqu’il n’est pas utilisé
- Clip d’identification à la fois sur la base et sur le couvercle pour identifier le contenu
- Douze clips à code couleur avec chaque récipient
- Zone pour informations sur le stockage
- Conçu pour un stockage étanche à 100 %
- Panneaux transparents pour faciliter l’identification du contenu
- Mesures faciles à lire sur des panneaux transparents
- Résiste au micro-ondes et au lave-vaisselle jusqu’à 100°C
- Congélateur sûr à –40°C
Spécification
Transparent | |
Six paires de clips d’identification colorés amovibles pour un ajustement au socle et au couvercle | |
-40°C to +110°C |
Pour le stockage | |
1 Each |